Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.375 pulg y protector
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable fáciles de leer con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
- Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
- Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
- Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras y hidrocarburos del petróleo | |
4,75 in | |
12 cm | |
17,72 °C (0,1 °F) | |
31,7 g | |
572 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F) | |
± 0,4 °C |
0,19 in | |
Sonda de acero inoxidable, funda protectora y batería de óxido de plata | |
140 mm | |
Plástico | |
1,12 oz | |
5,5 in | |
300 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +300 °C | |
LCD digital |