Learn More
Fisherbrand™ Digital Bottle Roller Accessories: O-Rings
O-Rings for Digital Bottle Roller.
4.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Junta tórica |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rodillo digital para botellas Fisher Scientific (n.o de de cat. 11-676-250) |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15396617
|
Fisherbrand™
|
23,5 x 3,55 cm |
4.30€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15306627
|
Fisherbrand™
|
13,2 x 2,88 cm |
4.30€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Extra O-Rings for use with Fisher Scientific Digital Bottle Roller (Cat. No. 11-676-250).
Especificaciones
Junta tórica | |
Rodillo digital para botellas Fisher Scientific (n.o de de cat. 11-676-250) |