Learn More
Fisherbrand™ Higrómetros/termómetros digitales con certificado Traceable™
Diseñado para salas limpias, campanas extractoras, control de procesos y monitorización ambiental.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Includes: Sensores integrales de humedad y temperatura, y una pila alcalina de 9 V para seis meses de uso intermitente (aproximadamente 100 horas de uso continuo).
Descripción
El higrómetro/termómetro digital Fisher Scientific™ con certificado Traceable es un higrómetro y termómetro digital manual, resistente y portátil, y está diseñado para años de uso intensivo en laboratorio, campo o planta. Diseñado para salas limpias, campanas extractoras, control de procesos y monitorización ambiental.
- Mide la humedad relativa del 10,0 al 95,0 %, con una precisión de ± 1,5 % y una resolución del 0,01 %.
- Escala de temperatura: de 32° a 122 °F, con una precisión de ± 0,4 °F y una resolución de 0,01°.
- Fácil de usar: basta con ajustar el selector, apuntar y leer la pantalla LCD de 1,27 cm (0,5 in).
- No se requiere calentamiento, mechas ni balanceo.
- Responde en tan solo 30 segundos.
Información de órdenes
Mide 1,5 l x 2,75 x 8 pulg. (An x P x Al) (4 x 7 x 20 cm). Peso neto: 227 g (8 oz)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Higrómetro/termómetro digital | |
0,0001 | |
De 0 °C a 50 °C | |
LCD | |
De 32° a 122 °F | |
1,5 x 2,75 x 8 pulg (4 x 7 x 20 cm) | |
4 cm | |
7 cm | |
20 cm | |
0,22 kg | |
Sensores integrales de humedad y temperatura, y una pila alcalina de 9 V para seis meses de uso intermitente (aproximadamente 100 horas de uso continuo). |
Del 10 al 95% | |
±1,5% | |
± 0,4 °C | |
Plástico ABS | |
0,01 °F | |
1,5 in | |
2,75 in | |
8 in | |
8 oz | |
El higrómetro y termómetro digital manual y completamente portátil está diseñado para durar años de uso intensivo en laboratorio, campo o planta. | |
ISO 17025, A2LA, NIST |