Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/temperatura variable accupHast™: sin mercurio
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fast, accurate response despite temperature changes
- Diseño patentado con uniones dobles de cerámica, referencia Ag/AgCl sellada y electrolito especial
- Elimina la respuesta lenta al medir muestras a diferentes temperaturas en sucesión rápida
- Precisión hasta ±0,01 de pH a 25 °C y ± de pH de - 5 ° a + 80 °C
- Tiempo de respuesta, 20 segundos o menos; derivación insignificante
- Elemento de referencia aislado y solución de carga de KCl exterior
- Elimina la obstrucción de precipitados de compuestos de plata
- Sin necesidad de plata ni mercurio que contaminan las muestras
- Selección entre cuerpos estándar y de vidrio MicroProbe™ o de epoxi extralargos
Electrodo con cuerpo de vidrio estándar accupHast
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Inmersión a 102 mm
- Diámetro de cuerpo y punta, 10 mm
- Cuerpo de vidrio de tamaño semimicro
- Inmersión a 165 mm
- Diámetro de cuerpo, 10 mm; diámetro de punta, 5 mm
- Cuerpo epóxico extralargo
- Inmersión a 140 mm
- Diámetro de membrana, 10 mm
- Cuerpo epóxico extralargo
- Sonda ATC integrada
- Inmersión a 143 mm
- Diámetro de membrana, 10 mm
Especificaciones
BNC/miniteléfono ATC de pulg | |
Epoxi | |
De -5 °C a +80 °C | |
KCl saturado | |
pH/ATC, cuerpo epóxico extralargo | |
de - 23 °F a 176 °F | |
143 mm | |
10 mm |
Cerámica doble | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH/ATC | |
Ag/AgCl | |
20 s | |
5,6 in | |
0,4 in |