Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH/ATC accumet™ Universal
Electrodos de pH combinado sin mercurio con compensación de temperatura integrada
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Cable con conectores BNC y ATC, frasco de almacenamiento de electrodos
Descripción
Combination pH mercury-free electrodes with built-in temperature compensation
Se recomiendan para todas las mediciones de pH rutinarias, incluidas las lecturas a bajas temperaturas.
- Respuesta rápida y precisa de 5 °C a 100 °C
- Compatibles con TRIS, proteínas y sulfuros
- El cuerpo epóxico es resistente a impactos y resulta ideal para la manipulación brusca
- Incluyen membranas de vidrio universales FS-5 con baja resistencia eléctrica: menos de 100 MΩ a 25 °C
- El error de sodio es inferior a 0,1 de pH (en 0,1 N NaOH a 25 °C)
Especificaciones
RCA | |
Epoxi | |
De 0 °C a 80 °C | |
Gel | |
Medidor Corning y Mettler pinnacle | |
De 32° a 176 °F |
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de valoración combinado de pH/ORP | |
Mediciones de pH rutinarias, incluidas lecturas a bajas temperaturas | |
Cable con conectores BNC y ATC, frasco de almacenamiento de electrodos | |
0°C a 80°C |