Learn More
Fisherbrand™ ISE de media celda de estado sólido accumet™, sin mercurio: Cloruro
Para la determinación de cloruro.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para la determinación de cloruro
- Intervalo de pH: 0-14
- Material: Epoxi
- Tipo de conector: BNC
Especificaciones
Las aplicaciones incluyen pruebas de agua/aguas residuales, suelos, productos lácteos y productos alimentarios a base de tomates, carnes y verduras e investigación con líquidos biomédicos | |
BNC | |
Desde 0 hasta 14 |
ISE de semicelda de estado sólido | |
Epoxi |