Learn More
Fisherbrand™ ISE combinados de estado sólido accumet™, sin mercurio: Bromuro
Para la determinación de bromuro, cloruro, cobre, cianuro, fluoruro, plomo y plata/sulfuro
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para la determinación de bromuro, cloruro, cobre, cianuro, fluoruro, plomo y plata/sulfuro
Características
- Derivación baja, respuesta rápida, relación de alta selectividad, buena estabilidad térmica y amplio intervalo de funcionamiento
- Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conector
- Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
- Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
- Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal del departamento de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific
Modelos combinados
- Cuentan con una membrana de detección homogénea para aplicación amplia, respuesta rápida, retención de muestras mínima, precisión mejorada y límites de detección más bajos
- Cuerpo de vidrio o epoxi que incorpora celdas de detección y referencia en una única sonda
- Detecta bromuro en soluciones acuosas (y en algunas soluciones no acuosas)
- Útil en pruebas de líquidos biológicos, suelos, plantas, alimentos, agua y efluentes
- Método aprobado por ASTM™
- Cuerpo de vidrio
Especificaciones
Para pruebas de líquidos biológicos, suelos, plantas, alimentos, agua y efluentes | |
0,5 in | |
13-620-834 | |
108mm | |
0,4 a 79 000 ppm | |
ASTM | |
S2-, I-, CN-, niveles altos de Cl-, NH3 | |
de 0 a 80°C | |
ISE de combinación |
BNC | |
13mm | |
4,25 pulg | |
Cuerpo de vidrio | |
De 32 °F a 176 °F | |
Desde 2 hasta 14 | |
Combinado de bromuro | |
De 0° a 80 °C |