Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH Indicating Epoxy Body Glass Membrane Models - Mercury - Free
Universal glass membrane and epoxy body provides measurements from zero to 14pH
219.00€
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11570094
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Universal glass membrane and epoxy body provides measurements from zero to 14pH
- Epoxy body
- Universal glass membrane
- Zero to 14pH range
Especificaciones
Epoxi | |
Desde 0 hasta 14 |