Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado ORP metálico accumet™, sin mercurio
Electrodo combinado de Ag/AgCl de pines de platino para mediciones de ORP medioambientales
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Platinum Pin Ag/AgCl Combination electrode for environmental ORP measurements
- Electrodo ORP combinado de Ag/AgCl
- Escala de temperatura: De -5° a +100 °C (de 23° a 212 °F)
Mediciones de ORP medioambientales
Información de órdenes
- Mide 14 cm de largo
- Disponible con conectores BNC o estándar de EE.UU./pin
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin | |
De -5 °C a +100 °C | |
SP135-500 | |
Ag/AgCl | |
-5°C a +100°C | |
140 mm |
Vidrio | |
Electrodo combinado de pH | |
Mediciones de ORP medioambientales | |
De 23° a 212 °F | |
5,5 pulg |