Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado ORP metálico accumet™, sin mercurio
Electrodo combinado de Ag/AgCl de pines de platino para mediciones de ORP medioambientales
Marca:  Fisherbrand™
431.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500064
  • 454.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Platinum Pin Ag/AgCl Combination electrode for environmental ORP measurements
  • Electrodo ORP combinado de Ag/AgCl
  • Escala de temperatura: De -5° a +100 °C (de 23° a 212 °F)
Mediciones de ORP medioambientales
Información de órdenes
  • Mide 14 cm de largo
Especificaciones
Especificaciones
BNC
De -5 °C a +100 °C
SP135-500
Ag/AgCl
-5°C a +100°C
Vidrio
Electrodo de valoración combinado de pH/ORP
Mediciones de ORP medioambientales
De 23° a 176 °F