Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido accumet™: sin mercurio
Ideal para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas
185.00€ - 240.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Tipo de solución de llenado | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Tipo de solución de llenado | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11520194
|
Fisherbrand™
|
BNC | Único de cerámica porosa | KCl saturado con AgCl KCl | -5°C a +100°C |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11510164
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin | Único de cerámica porosa | KCl saturado con AgCl KCl | -5°C a +100°C |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11540094
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin | Doble de cerámica porosa | KCl saturado con AgCl KCl | -5°C a +100°C |
185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Ideal for measurements in small vessels or with small samples
Electrodos combinados de pH estándar
- Cuerpo de polipropileno resistente: ideal para uso portátil con muestras acuosas—
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Todos tienen junta de cerámica porosa
- Disponibles con referencia de Ag/AgCl de junta simple o con referencia de Ag/AgCl de unión doble
Especificaciones
Polipropileno | |
De -5 °C a +100 °C | |
Para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas | |
De 23° a 212 °F | |
4,1 in | |
0,4 in |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Ag/AgCl | |
-5°C a +100°C | |
106 mm | |
10 mm |