Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de epoxi de pH/ATC sin mercurio y relleno de líquido accumet™
Compatible con TRIS, resistente y práctico
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.32580kg
Includes: Electrodo, solución de recarga de 60 ml, frasco de almacenamiento de electrodos
Requires : Requiere solución de llenado:
Descripción
Compatible con TRIS, resistente y práctico
- Cuerpo de epoxi de tamaño estándar resistente
- El diseño de unión doble evita la contaminación de referencia; compatible con aplicaciones TRIS; sin mercurio
- El diseño de relleno líquido proporciona una respuesta rápida
- Unión cerámica porosa, referencia AG/AgCl
- Sonda ATC integrada
- Cuerpo epóxico reforzado para su uso sobre el terreno o en la planta
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
- El diseño de unión doble elimina los problemas de medición y la obstrucción en la investigación con Tampones TRIS
Información de órdenes
La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
Especificaciones
Morado | |
Doble de cerámica porosa | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de titulación combinado de pH/ATC | |
Aplicaciones de laboratorio generales y de ciencias de la vida | |
Electrodo, solución de recarga de 60 ml, frasco de almacenamiento de electrodos | |
ATC | |
De 0 °C a 80 °C | |
106 mm | |
12 mm |
BNC/miniteléfono ATC | |
Epoxi | |
De 0 °C a 80 °C | |
Electrolito de KCl saturado (SP138-500) | |
Medidor de sobremesa serie Accumet Excel (XL), Research (AR) y Basic (AB15 y AB15 Plus) | |
Ag/AgCl | |
De 32° a 212 °F | |
4,1 in | |
0,47 in |