Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de epoxi de pH/ATC sin mercurio y relleno de líquido accumet™
Compatible con TRIS, resistente y práctico
247.00€
Especificaciones
Color | Morado |
---|---|
Junta | Doble de cerámica porosa |
Material | Epoxi |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Tipo | Electrodo de titulación combinado de pH/ATC |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11500194
|
Fisherbrand™
|
BNC/miniteléfono ATC | Medidor de sobremesa serie Accumet Excel (XL), Research (AR) y Basic (AB15 y AB15 Plus) | 106 mm |
247.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Compatible con TRIS, resistente y práctico
- Cuerpo de epoxi de tamaño estándar resistente
- El diseño de doble unión evita la contaminación de referencia; compatible con aplicaciones TRIS; sin mercurio
- El diseño lleno de líquido proporciona una rápida respuesta
- Unión de cerámica porosa, referencia Ag/AgCl
- Sonda ATC integrada
- Cuerpo de epoxi resistente para su uso sobre el terreno o en la planta
- Ideal para su uso portátil con muestras acuosas
- El diseño de unión doble elimina los problemas de medición y las obstrucciones en la investigación con tampones TRIS
Información de órdenes
- 13-620-631 se utiliza con los medidores de sobremesa Fisher Scientific accumet serie Excel (XL), serie Research (AR) y serie Basic (AB15 y AB15 Plus)
- 13-620-AP61 se utiliza con medidores portátiles Fisher Scientific accumet serie AP60 y AP100
- Sello de desactivación terminal; mantiene la membrana húmeda y lista para su uso
Especificaciones
Morado | |
Epoxi | |
Electrodo de titulación combinado de pH/ATC | |
Electrodo, solución de recarga de 60 ml, frasco de almacenamiento de electrodos | |
ATC | |
4,1 in | |
12 mm |
Doble de cerámica porosa | |
Desde 0 hasta 14 | |
Aplicaciones de laboratorio generales y de ciencias de la vida | |
Ag/AgCl | |
De 32° a 212 °F | |
0,47 in |