Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/ATC con doble unión de cuerpo de polímero rellenos de gel accumet™: sin mercurio
Combine la comodidad de un electrodo combinado con la sonda ATC integrada
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Combine the convenience of a combination electrode with built-in ATC probe
- Construcción tres en uno para facilitar el análisis de muestras pequeñas mediante una sola sonda
- Celda de referencia con relleno de gel y membrana de vidrio universal Fisher Scientific™ rebajada en los extremos para una respuesta rápida y reproducible
- Análisis de pH rápidos sobre el terreno o con muestras difíciles
- Las uniones dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Relleno de gel de forma permanente
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-111 con conectores BNC/miniteléfono
- Para series accumet Excel (XL) y accumet Research (AR)
- Para la serie accumet Basic AB15, AB15 Plus
- Para la versión portátil accumet 1000 descatalogada
- Para modelos accumet BASIC descatalogados
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-112 con conectores BNC/de teléfono de 6 mm (0,25 pulg.)
- Para los modelos de sobremesa accumet descatalogados 50, 25, 20, 15, 10, 5 y 30
- Para su uso con medidores portátiles accumet AP61, AP62, AP63
Especificaciones
Morado | |
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH/ATC | |
Medidores de las series AP60 y AP100 | |
ATC | |
0°C a 100°C | |
30 in | |
0,10 m |
BNC y Mini-Teléfono ATC impermeable | |
Epoxi | |
De -5 °C a +80 °C | |
Gel | |
Ag/AgCl | |
De 23° a 176 °F | |
4 in | |
106 mm |