Learn More
Fisherbrand™ Sonda de DBO accumet™para medidores de DBO de sobremesa, sin mercurio
Sonda de DBO con agitación automática para todos los medidores de sobremesa de acumulación de corriente con modo de oxígeno disuelto.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Sonda de DBO con agitación automática para todos los medidores de sobremesa de acumulación de corriente con modo de oxígeno disuelto. Para usar con medidor portátil y de sobremesa Accumet
- Tipo de sonda: DBO
Especificaciones
Medidor portátil y de sobremesa Accumet | |
DBO, DO | |
DBO |