Learn More
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
A premixed 10mM solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP used for PCR
37.65€ - 154.00€
Especificaciones
Formato | Líquido |
---|---|
pH | 7,5 |
Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
Concentración | 10mM |
Pureza | >98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10163103
|
Fisher BioReagents™
BP2565-2 |
200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10091743
|
Fisher BioReagents™
BP2565-1 |
1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Functionally tested in PCR
- High purity: >98% triphosphate
- Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
Especificaciones
Líquido | |
- 20 °C | |
>98% | |
PCR |
7,5 | |
10mM | |
Incolora |