Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2465-10
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Especificaciones
4 °C | |
Genética molecular | |
Caldo NZY | |
10 kg |
Polvo | |
Caldo NZY | |
Poly Pail |