Learn More
Fisher BioReagents™ Taq DNA Polymerase
Allows up to 100 cycles of amplification without loss of activity
Marca: Fisher BioReagents™ FB6000-20
Detalles adicionales : CAS : 9012-90-2 Peso : 0.10000kg
Descripción
- Con licencia para uso en PCR
- Utiliza una ADN polimerasa termoestable que ha sido codificada por una forma modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus que se ha insertado en un huésped con E. coli
- Tiene actividad 5«→3« exonucleasa
- Disponible con dos tampones de reacción diferentes
- El tampón A contiene una concentración final optimizada de 15 mM de MgCl2 para la mayoría de las amplificaciones de PCR
- El tampón B no contiene MgCl2; MgCl2 se suministra en un vial separado como solución de 25 mM
- Tampón de almacenamiento: 20 mM de Tris-HCl, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet P40™
- Tampón de ensayo recomendado: Tampón de ensayo A 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500 mM de KCI; 15 mM MgCl2) o tampón de ensayo B 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500mM de KCl) y 25 mM de solución de MgCI2 en un vial independiente
Definición de la unidad: Una unidad de enzima se define como la cantidad necesaria para incorporar 10 nmol de dNTPs en material insoluble en ácido en 30 minutos en una incubación de 10 minutos a 74 °C (165 °F) en las condiciones de ensayo anteriores
Especificaciones
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente | |
ADN polimerasa Taq | |
Tubo de polietileno | |
PCR | |
20 mM de Tris-HCI, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCI, 0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet™ P40™ |
- 20 °C | |
Líquido | |
25 × 100 unidades | |
5 U/μl |