Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Protein Gel Staining Solution
Ready-to-use solution for highly sensitive staining of proteins separated in polyacrylamide gels
130.41€ - 514.00€
Especificaciones
Color | Azul oscuro |
---|---|
Tipo de producto | tinción, colorante, teñir… |
Formulario | Líquido |
Formulación | Azul brillante G-250 de Coomassie™ |
Para utilizar con (aplicación) | Tinción altamente sensible de proteínas separadas en geles de poliacrilamida. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10786444
|
Fisher BioReagents™
BP3620-1 |
1 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10609933
|
Fisher BioReagents™
BP3620-4 |
4 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
EZ-Run Protein Gel Staining Solution contains Coomassie™ Brilliant Blue G-250. Due to the property of the dye to form colloidal particles, proteins are preferentially stained without significant background staining of the gel matrix.
- Detection is linear over two orders of magnitude with as little as 5ng protein detected
- Sensitivity: 5ng BSA in 10% SDS-PAGE, 1.0mm thick gel, well width 3mm
- Does not contain toxic methanol or acetic acid
- Provides rapid destaining with simple water washes
- Can be reused twice without significant loss of sensitivity
- Tested for staining sensitivity in minigels using purified proteins and Protein Molecular Weight Standards
Especificaciones
Azul oscuro | |
Líquido | |
Tinción altamente sensible de proteínas separadas en geles de poliacrilamida. |
tinción, colorante, teñir… | |
Azul brillante G-250 de Coomassie™ |