Learn More
Fisher BioReagents™ Seroalbúmina bovina, fracción V, tratamiento de choque térmico
Suitable for immunological studies
Marca:  Fisher BioReagents™ BP1600-100
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493823
  • 216.85€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CAS: 9048-46-8
Especificación
Especificación
Estudios inmunológicos
7 ±0.3
Bovino
BSA, fracción V, tratamiento de choque térmico
100 g
Frasco de polietileno
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
SDS Documentación