Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Low Endotoxin Powder
Purified by a heat shock process with additional treatments
Marca: Fisher BioReagents™ BP9705-100
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.10000kg
Descripción
CAS: 9048-46-8
Especificaciones
BSA Low Endotoxin | |
Proprietary heat shock process | |
Bovine |
6.5 to 7.5 | |
100g | |
Powder |
Seguridad y manipulación
- Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3