Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ RNA Red Kit, with Alexa Fluor™ 594 dye
Kit de ARN rojo FISH Tag™, con colorante Alexa Fluor™ 594
Marca:  Molecular Probes™ F32954
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10514453
  • 904.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los kits de ARN FISH Tag™ proporcionan una solución de flujo de trabajo completa para aplicaciones de hibridación in situ fluorescentes (FISH). Cada kit proporciona todos los reactivos necesarios para la síntesis, el etiquetado y la purificación de la sonda, así como para la obtención de imágenes de la muestra etiquetada. Elija entre kits de ARN FISH Tag™ en dos colores Alexa Fluor™ o consiga el kit de ARN multicolor FISH Tag™, que contiene cuatro colorantes espectralmente distintos para permitir la localización simultánea de múltiples especies de ARN específico de secuenciación en células, tejidos y montajes de embriones enteros.
Especificaciones del kit FISH Tag™:
  • Colorante (Excitación/emisiones): Alexa Fluor™ 594 (590/615 nm)
  • El kit completo incluye 16 reactivos
  • Incluye un protocolo detallado para ayudarle a garantizar su éxito
    Solución de flujo de trabajo completa para FISH
    Los kits FISH Tag™ emplean una tecnología de etiquetado en dos pasos y una traducción por corte (nick translation) para incorporar enzimáticamente un nucleótido modificado con amina (aminoalil dUTP) seguido de un etiquetado químico con colorantes Alexa Fluor™. La tecnología de purificación de ácidos nucleicos PureLink™ se utiliza para la purificación rápida y eficiente de la sonda etiquetada, y el reactivo antidecoloración SlowFade™ Gold se añade para conservar la señal fluorescente durante la obtención de imágenes.
    Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
    Para revisar varias opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos (incluyendo FISH de ADN y ARN), revise Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos, sección 8.2 del manual Molecular Probes™.
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Alexa Fluor™ 594
    Fluorescente
    Sin especificidad
    Kit de ensayo de hibridación de ADN in situ
    Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
    Kit
    ARN
    Hielo seco
    Alexa Fluor™, FISH Tag™
    Rojo