Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Green Kit, with Alexa Fluor™ 488 dye
Kit de ADN verde FISH Tag™, con colorante Alexa Fluor™ 488
Marca: Molecular Probes™ F32947
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los kits de ADN FISH Tag™ proporcionan una solución de flujo de trabajo completa para aplicaciones de hibridación in situ fluorescentes (FISH). Cada kit proporciona todos los reactivos necesarios para la síntesis, el etiquetado y la purificación de la sonda, así como para la obtención de imágenes de la muestra etiquetada. Elija entre los kits de ADN FISH Tag™ en tres colores Alexa Fluor™ o consiga el kit de ADN multicolor FISH Tag™, que contiene cuatro colorantes espectralmente distintos para permitir la localización simultánea de múltiples objetivos de ADN específicos de secuencias en los diferenciales cromosómicos y para analizar in situ la localización y el contenido del ADN mitocondrial.Especificaciones del kit FISH Tag™:
Solución de flujo de trabajo completa para FISH
Los kits FISH Tag™ emplean una tecnología de etiquetado en dos pasos y una traducción por corte (nick translation) para incorporar enzimáticamente un nucleótido modificado con amina (aminoalil dUTP) seguido de un etiquetado químico con colorantes Alexa Fluor™. La tecnología de purificación de ácidos nucleicos PureLink™ se utiliza para la purificación rápida y eficiente de la sonda etiquetada, y el reactivo antidecoloración SlowFade™ Gold se añade para conservar la señal fluorescente durante la obtención de imágenes.
Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
Para revisar varias opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos (incluyendo FISH de ADN y ARN), revise Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos, sección 8.2 del manual Molecular Probes™.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Fluorescente | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Kit de ensayo de hibridación de ADN in situ | |
Sin especificidad |
Verde | |
Kit | |
Alexa Fluor™, FISH Tag™ | |
ADN | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.