Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
Marca: Thermo Scientific™ 9404230
23.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21895" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19710kg
Descripción
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
Especificaciones
50 ml | |
Sin filtro | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 μl | |
No estéril | |
A granel | |
FinnTip™ |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.