Learn More
Kartell™ Tapón con aletas para tubos desechables
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
23.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón con aletas |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE-IVD |
Material | Polietileno |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15 a 17 mm |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11341195
|
Kartell™
8830506 |
Amarillo | Tubos de 15 a 17 mm |
23.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11361195
|
Kartell™
8830512 |
Verde | Tubos de 15 a 17 mm |
23.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
- Se adapta a tubos de 11 a 13 mm o de 15 a 17 mm
- Disponible en una gran variedad de colores para codificación
Especificaciones
Tapón con aletas | |
CE-IVD | |
Polietileno | |
Tubos de 15 a 17 mm |