Learn More
Honeywell Safety Products™ Finedex™ PVC Soft Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Descripción
- Guante de PVC azul.
- Interior de borra de algodón.
- Acabado con patrón de diamante para agarrar con firmeza objetos secos y húmedos.
- Flexibilidad y movilidad excelentes.
- Diseñados para adaptarse a multitud de usos y de forma continua en entornos con presencia de aceites.
- Baja resistencia a las cetonas, los hidrocarburos aromáticos y los halógenos.
- Puño largo para proteger el antebrazo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos y contra los microorganismos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/01/09/0051, número de declaración CE 0075/797/162/01/09/0051 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Color | Azul |
Material | PVC, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | Entre 0,5 y 1 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, edificación, restauración, química, pesca, alimentación, limpieza industrial, laboratorio, medicina, farmacia, impresión y tratamiento de aguas. |
Material de revestimiento | Borra de algodón |
Revestimiento | Sí |