Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finasterida, 98 %
Catalog Number p-7077706
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
98319-26-7
C23H36N2O2
372.54
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
57363
CHEBI:5062
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS11aS)-N-terc-butil-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
98319-26-7
C23H36N2O2
372.54
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
57363
CHEBI:5062
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS11aS)-N-terc-butil-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
La finasterida, n.° de CAS 98319-26-7, es un inhibidor de 5α-reductasa que bloquea la conversión de testosterona e inhibe la producción de neurosteroides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La finasterida es un inhibidor de la enzima 5α-reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT)
•La finasterida también se ha estudiado en la neurociencia, ya que hay enzimas 5α-reductasa presentes en el sistema nervioso central
•Se ha observado que la finasterida atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea la producción de neuroesteroides
Aplicaciones
• La finasterida se utiliza principalmente en estudios de hiperplasias y tumores de próstata en ratones y se puede examinar sus efectos in vitro o in vivo en la hiperplasia, la proliferación y la actividad antioxidante
•Su actividad también se ha estudiado en tejidos cerebrales, hepáticos y de testículo
• Se ha demostrado que la inyección in vivo de la finasterida disminuye la neurogénesis e influye en la plasticidad neuronal de los ratones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Finasteride
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.54
Porcentaje de pureza 98%