Learn More
Macherey-Nagel™ MN 605 Grade Filter Papers, Folded
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Los papeles de filtro MN de alta calidad utilizan linters de algodón y pulpa refinada con un alto nivel de celulosa-α. Los linters de algodón son pelos de semillas de fibra corta de semillas de algodón, que no pueden utilizarse con fines textiles pero que son muy adecuados para la fabricación de papeles de filtro blandos y absorbentes. Además de los linters de algodón, Macherey-Nagel utiliza principalmente pulpa, que se obtiene por el tratamiento químico de materiales vegetales, por ejemplo coníferas o madera de caducifolios.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 100 g/m2 |
| Descripción | Creped, soft |
| Formato | Plegado |
| Material | Celulosa |
| Velocidad de filtración | 5sec |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtration of paints and oils |
| Grado | MN 605 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0.35 mm |
| Tipo | Papel filtro |
| Mostrar más |