Learn More
Thermo Scientific™ Filtros y accesorios para los lectores de microplacas Thermo Scientific Multiskan™ FC
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro óptico
Longitud de onda:
340 nm
375 nm
405 nm
414 nm
450 nm
492 nm
520 nm
530 nm
540 nm
550 nm
560 nm
570 nm
595 nm
620 nm
630 nm
650 nm
690 nm
740 nm
750 nm
820 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Multiskan FC aúna los más de 40 años de experiencia de la conocida marca de productos Multiskan con funciones que facilitan el uso. Multiskan FC cuenta con un intervalo de longitudes de onda de 340 a 850 nm, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones: desde estudios cinéticos de enzimas a ensayos de Lowry. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones.
- Multiskan FC está equipado con una rueda de filtros de ocho posiciones con tres filtros estándar preinstalados de 405 nm, 450 nm y 620 m.
- Hay disponible una gama completa de filtros adicionales fáciles de instalar
- El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Filtro óptico |
| Para utilizar con (equipo) | Multiskan FC |
| Línea de productos | Hable con Multiskan™ |
| Longitud de onda | 595 nm |