Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Fluoroskan™ Fluoroskan™FL and Luminoskan™ microplate fluorometers and luminometers can be equipped with wide rage of accessories and additional exitation and emission filters to expand the instrument functionality and application flexibility.
Marca:  Thermo Scientific™ 1426402
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12483438
  • 820.00€ / cada uno
En stock, listo para ser enviado: 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For running fluorometric or luminometric assays, the Fluoroskan, Fluoroskan FL, and Luminoskan microplate readers offer reliability and optical technology that has already been proven in thousands of laboratories all over the world. Extensive choice of filters for optimal wavelength selection for assays increases the application flexibility. Additionally, the Thermo Scientific™ SkanIt™ Software increases efficiency in your lab.
  • Los filtros desempeñan un papel esencial en las mediciones fluorométricas. Cuando solicite filtros especiales, cuanto mejor sea la información que proporcione, mejores serán los resultados de la medición.
  • Si necesita asesoramiento sobre los filtros que debe solicitar, póngase en contacto con su representante local de Thermo Fisher Scientific con los siguientes datos:
    • Nombre de la aplicación
    • Espectros de excitación y emisión
    • Longitudes de onda pico o central de los espectros de excitación y emisión
  • Los filtros fluorométricos también se pueden utilizar para la luminometría dependiendo de la aplicación. Para aplicaciones luminométricas que requieran filtros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.
  • Para obtener más información, lea el siguiente folleto Pares de filtros recomendados para diversos tintes fluorescentes para fluorímetros de microplacas Fluoroskan y Fluoroskan FL  
Especificaciones
Especificaciones
Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL
Filtro de emisión y excitación fluorométrica a 640 nm, ancho de banda medio de 10 nm