Learn More
Integra Biosciences™ Filtro Pipetboy
Evite la contaminación con filtros estériles que se pueden reemplazar. Los filtros Integra Biosciences™ Pipetboy se han diseñado para su uso con pipeteadores Pipetboy Pro.
5.20€ - 9.60€
Especificaciones
Tipo Filtro
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Esterilidad Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
10593425
Ver documentos Detalles de la promoción
Integra Biosciences™
156608
Estéril 0,2 μm
9.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11656580
Ver documentos Detalles de la promoción
Integra Biosciences™
156607
No estéril 0,2 μm
6.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10210143
Ver documentos Detalles de la promoción
Integra Biosciences™
153016
No estéril 0,45 μm;
5.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10531941
Ver documentos Detalles de la promoción
Integra Biosciences™
153015
Estéril 0,45 μm
8.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Spare filter
  • Accessory for Pipetboy Pro Pipette controllers
Especificaciones
Especificaciones
Filtro