Learn More
Draeger™ Máscara facial X-plore™ 1710 V
Una nueva generación de máscaras faciales de filtración de partículas, la X-plore™ 1710 V ofrece una protección eficaz contra el polvo fino, así como partículas sólidas y líquidas.
Marca:  Draeger™ 3951081
Detalles adicionales : Peso : 0.02430kg
Código de producto. 10668392
  • 27.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El material de filtro CoolSAFE™ producido a partir de medios de filtro de alto rendimiento combina una resistencia respiratoria baja y un alto rendimiento del filtro en una máscara
  • El clip de nariz flexible garantiza un gran ajuste en el área más crítica
  • La capa interna suave no solo es hipoalergénica, sino que también repele la humedad gracias a sus propiedades hidrófobas, manteniendo la resistencia respiratoria constantemente baja cuando se utiliza durante periodos de tiempo más largos
  • Arnés de cabeza VarioFLEX™ fabricado con una correa textil elástica y estable que es fácil de colocar y retirar al tiempo que garantiza un ajuste cómodo
  • Embalaje individual higiénico en una bolsa de plástico sellada
  • Todas las máscaras están plegadas de forma plana, lo que ahorra espacio y facilita el transporte
  • Capa de carbono activo contra olores molestos
  • Clase de protección FFP1 contra partículas sólidas y líquidas, pero no contra materiales carcinogénicos y radioactivos
Especificaciones
Especificaciones
Media máscara filtrante X-plore 1710 V FFP1 NR D
10/paq.