Learn More
Contec™ 70% Denatured Ethanol in Purified Water 5L Capped
Ensures alcohol, container, packaging are cleanroom free from contamination and particulates.
Marca:  Contec™ FBC570DE
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 8.70000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547161
  • 115.00€ / 2 botellas
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 0.2 micron filtered, filled, bagged in Grade C (ISO Class7) cleanroom 
  • Endotoxin level: 0.25EU /mL
  • Sterilization by gamma irradiation
  • No denaturants other than IPA
  • Suitable for use in product contact areas
  • Completely residue free
  • Prevents bottle contents from becoming contaminated
  • Facilitates transfer disinfection into high grade areas
  • Double bagged in polyethylene linear tear bag
Especificaciones
Especificaciones
Colorless
70% IPA
Sterilizes surfaces
2 x 5L
Denatured ethanol
Capped bottle
Filtered alcohol
Sterile
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CONTEC DENATURED ETHANOL 1L AND 5L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P411-Almacenar a temperaturas no superiores a 40 °C°C /°F.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .