Learn More
ROBU VitraPOR™ Dedal con filtro, CFE
Dedal con filtro con brida de vidrio exacta.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 20682
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10554931
  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para muchos sistemas actuales
  • Muy resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperaturas de hasta 500 °C
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Vidrio borosilicatado 3.3
2
34 mm
60 mm