Learn More
Gilson™ Filtro para puntas P5000 y P10 ml
Fabricado por Gilson™. El filtro Gilson™ para puntas P5000 y P10 ml está garantizado para ofrecer valor y asegurar fiabilidad y precisión.
Marca: Gilson™ F161241
32.12 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04680kg
Descripción
- Para uso con P5000 y P10 ml Pipetman™ Classic™
- Filtro de repuesto
Especificaciones
Filtro de repuesto | |
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Polipropileno |
De 100 to 1000 µl | |
Estéril | |
Gilson™ Pipetman™ C1200, Gilson™ Pipetman™ U1000, Gilson™ Pipetman™ F250 a F1000, Gilson™ Pipetman™ P1000N, Gilson™ Pipetman™ P1000 | |
Diamond™ Sterlipack™ |