Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de filtro
Click to view available options
Porosidad:
1
2
3
4
Capacidad (métrico):
50 mL
75 mL
125 mL
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Embudos de filtro
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Diámetro de la placa (métrico) | 35 mm |
| Porosidad | 1 |