Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de filtro
Código de producto. 10080391
Click to view available options
Porosidad:
1
2
3
4
Capacidad (métrico):
50 mL
75 mL
125 mL
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10080391
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07195228
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Embudos de filtro
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro de la placa (métrico) 35 mm
Porosidad 2