Learn More
Witeg™ Filter Funnels
Marca:  Witeg™ 2367124
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807820
  • 41.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Borosilicate glass construction
  • Variety of volumetric capacities available
  • Variety of disc porosities available
  • Variety of stem sizes available
Especificaciones
Especificaciones
60mm
60mm
Filter funnel
10mm
4
125 mL