Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195434
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020431
  • 61.37€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Embudos de filtro
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
75 mL
130 mm
4
Vidrio de borosilicato 3.3
45 mm