Learn More
Robu™ Filter Funnel
Robu™ Filter Funnels are designed to be use with a Buchner funnel.
55.20€ - 443.00€
Especificaciones
Tipo de producto Embudo de filtro
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10194121
Ver documentos Detalles de la promoción
Robu™
21120
125 ml
55.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10225841
Ver documentos Detalles de la promoción
Robu™
21114
1000 ml
195.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10614302
Ver documentos Detalles de la promoción
Robu™
21403
4000 ml
443.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can withstand acids, alkalis, and solvents and even temperatures of up to 540°C
  • Filter sucking
  • Form according to Büchner
Especificaciones
Especificaciones
Embudo de filtro
Vidrio de borosilicato