Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 565 nm a 625 nm UVP
Marca:  UVP 38-0344-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12813089
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024