Learn More
UVP Emisión de filtro para sala oscura de 465 nm a 495 nm UVP
Marca:  UVP 38-0361-01
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12893079
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024