Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 210 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
487.00€ - 585.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 19,0 ± 4,0 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 210 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813146
|
ROBU VitraPOR™
52100 |
0 |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823146
|
ROBU VitraPOR™
52101 |
1 |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833146
|
ROBU VitraPOR™
52102 |
2 |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16843146
|
ROBU VitraPOR™
52103 |
3 |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16853146
|
ROBU VitraPOR™
52104 |
4 |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
210 mm |
No estéril | |
19,0 ± 4,0 mm |