Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 270 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
1005.00€ - 1200.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 18,0 mm ± 0,5 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 270 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813276
|
ROBU VitraPOR™
62700 |
0 |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823276
|
ROBU VitraPOR™
62701 |
1 |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833276
|
ROBU VitraPOR™
62702 |
2 |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16843276
|
ROBU VitraPOR™
62703 |
3 |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16853276
|
ROBU VitraPOR™
62704 |
4 |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
270 mm |
No estéril | |
18,0 mm ± 0,5 mm |