Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 150 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
204.00€ - 284.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 8,5 ± 0,5 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 150 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813216
|
ROBU VitraPOR™
61500 |
0 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823216
|
ROBU VitraPOR™
61501 |
1 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833216
|
ROBU VitraPOR™
61502 |
2 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16843216
|
ROBU VitraPOR™
61503 |
3 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16853216
|
ROBU VitraPOR™
61504 |
4 |
245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16863216
|
ROBU VitraPOR™
6150F |
Fina |
284.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
150 mm |
No estéril | |
8,5 ± 0,5 mm |