Learn More
Robu filter-Disc 100mm, Por. 00 Thickness apx. 8,0mm
Marca:  Robu 15119
filter-Disc 100mm, Por. 00 Thickness apx. 8,0mm
Código de producto. 10032081
  • 58.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-11-2024