missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Crucible, 50 mL

Crucibles are marked with an individual number and allow a distinct sample.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 20501

Detalles adicionales : Peso : 0.54150kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813016

  • 150.00€ / paquete de 10


Envío estimado: 12-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Para filtración analítica en laboratorio
  • Hay disponibles adaptadores de vidrio y manguitos de caucho adecuados
  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

10/paq.
50 mL
Vidrio borosilicatado 3.3
1
Videos
SDS
Documentos
Certificados