Learn More
Duran™ Velas de filtro sin tubo
The Filter Candle Without Tube is suited to applications where the filtration of very small quantities is required. This filtration is possible from a liquid or a carrier gas.
Marca:  Duran™ 258501301
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10059860
  • 47.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Without tube
  • Duran™ borosilicate glass 3.3
  • Can be used as a filter to separate the smallest amount of solids from the filter surface
Especificaciones
Especificaciones
4
1 Ea.
65 mm