Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filter Boards, Grade C 450
Filter boards for the filtration and absorption of liquids.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-347-150200
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Constructed of cotton linters and refined pulp
  • Suitable for analytical sample preparation
  • Non-sterile, bulk packed
Especificaciones
Especificaciones
100/pk.
Cotton Linters and Refined Pulp (> 95 % alpha-cellulose)
Sheet
450 g/m2
C 450
0.95 mm
150 mm × 200 mm