Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III and Dispensette Organic Bottletop Dispensers
Filling tubes for all BRAND Seripettor and Dispensette models made after 1997
Marca: BRAND™ 708216
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
- 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
- Los tubos de llenado telescópicos se ajustan a la altura correcta sin necesidad de cortarlos.
- Su diseño exclusivo permite la aspiración de líquido desde el fondo del frasco, al tiempo que minimiza la aspiración de precipitados.
- Dos tubos de diferente diámetro: Uno para dispensadores de capacidad nominal de1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y otro para dispensadores de capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
- Cinco longitudes diferentes: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
Especificaciones
Tubos de llenado telescópicos para volumen nominal 0.5, 1, 2, 5, y 10 ml | |
FEP | |
Dispensette™ S (todos los modelos), III, Organic, TA y Seripettor™ pro | |
250 a 480 mm |